missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

6-Perdeoxy-6-perchloro-Gamma-cyclodextrin, >90%, TRC

Produktkod. 30411194
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
10 mg
50 mg
100 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30411194 50 mg
30416474 100 mg
30413019 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30411194 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCP99972850MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiska identifierare

CAS 173094-60-5
Molekylformel C48H72Cl8O32
Molekylvikt (g/mol) 1444.69
Synonym 6A,6B,6C,6D,6E,6F,6G,6H-Octachloro-6A,6B,6C,6D,6E,6F,6G,6H-octadeoxy-gamma-cyclodextrin
LEDER O[C@@H]1[C@@H](O)[C@@H]2O[C@H]3O[C@H](CCl)[C@@H](O[C@H]4O[C@H](CCl)[C@@H](O[C@H]5O[C@H](CCl)[C@@H](O[C@H]6O[C@H](CCl)[C@@H](O[C@H]7O[C@H](CCl)[C@@H](O[C@H]8O[C@H](CCl)[C@@H](O[C@H]9O[C@H](CCl)[C@@H](O[C@H]1O[C@@H]2CCl)[C@H](O)[C@H]9O)[C@H](O)[C@H]8O)[C@H](O)[C@H]7O)[C@H](O)[C@H]6O)[C@H](O)[C@H]5O)[C@H](O)[C@H]4O)[C@H](O)[C@H]3O

Specifikationer

Kemiskt namn eller material 6-Perdeoxy-6-perchloro-gamma-cyclodextrin
Kvantitet 50 mg
InChI formel InChI=1S/C48H72Cl8O32/c49-1-9-33-17(57)25(65)41(73-9)82-34-10(2-50)75-43(27(67)19(34)59)84-36-12(4-52)77-45(29(69)21(36)61)86-38-14(6-54)79-47(31(71)23(38)63)88-40-16(8-56)80-48(32(72)24(40)64)87-39-15(7-55)78-46(30(70)22(39)62)85-37-13(5-53)76-44(28(68)20(37)60)83-35-11(3-51)74-42(81-33)26(66)18(35)58/h9-48,57-72H,1-8H2/t9-,10-,11-,12-,13-,14-,15-,16-,17-,18-,19-,20-,21-,22-,23-,24-,25-,26-,27-,28-,29-,30-,31-,32-,33-,34-,35-,36-,37-,38-,39-,40-,41-,42-,43-,44-,45-,46-,47-,48-/m1/s1
Formel vikt 1440.1515
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.