Läs mer
6-fenoxi-3-pyridinamin,≥ 95 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10321825
Change view
Kvantitet:
1 g
10 g
25 g
Förpackningsstorlek:
10g
1g
25g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
10321825 25 g 25g
10292392 1 g 1g
10314282 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10321825 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer CC19614EB
Kemiska identifierare
CAS 25194-67-6
Molekylformel C11H10N2O
Molekylvikt (g/mol) 186.214
MDL-nummer MFCD01692449
InChI-nyckel DETKIRMPBJPJRQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 6-phenoxy-3-pyridinamine, 3-amino-6-phenoxypyridine, 5-amino-2-phenoxypyridine, pyridine, 5-amino-2-phenoxy, 6-phenoxypyridine-3-amine, 3-pyridinamine,6-phenoxy, 3-pyridinamine, 6-phenoxy, 6-phenoxy-pyridin-3-ylamine, 6-phenoxy-3-pyridylamine, 2-phenoxy-5-aminopyridine
PubChem CID 212856
IUPAC-namn 6-fenoxipyridin-3-amin
LEDER C1=CC=C(C=C1)OC2=NC=C(C=C2)N
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 6-Phenoxy-3-pyridinamine
CAS Min % 94.5
CAS Max % 100.0
Analysprocentintervall 95%
Kvantitet 25 g
Formel vikt 186.21
Procent renhet 95%