Läs mer
6-fenoxinikotinaldehyd, 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10551512
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
5 g
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10551512 250 mg Bärnstensfärgad glasflaska 250mg
10487032 1 g Bärnstensfärgad glasflaska 1g
10774755 5 g Bärnstensfärgad glasflaska 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10551512 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer CC19604CB
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Kemiska identifierare
CAS 173282-69-4
Molekylformel C12H9NO2
Molekylvikt (g/mol) 199.209
MDL-nummer MFCD02681950
InChI-nyckel SOPOQXNWJNVZMI-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 2776500
IUPAC-namn 6-fenoxipyridin-3-karbaldehyd
LEDER C1=CC=C(C=C1)OC2=NC=C(C=C2)C=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 6-Phenoxynicotinaldehyde
CAS Min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 250 mg
Synonym 6-phenoxynicotinaldehyde, 6-phenoxypyridine-3-carboxaldehyde, 2-phenoxypyridine-5-carboxaldehyde, 3-pyridinecarboxaldehyde,6-phenoxy, 5-formyl-2-phenoxypyridine, 6-phenoxy-3-pyridinecarboxaldehyde, 6-phenoxy-pyridine-3-carbaldehyde, 3-pyridinecarboxaldehyde, 6-phenoxy
Formel vikt 199.21
Procent renhet 97%