Läs mer
6-fenoxinikotinaldehyd, 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10774755
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
5 g
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10774755 5 g Bärnstensfärgad glasflaska 5g
10551512 250 mg Bärnstensfärgad glasflaska 250mg
10487032 1 g Bärnstensfärgad glasflaska 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10774755 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer CC19604DE
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 11-01-2027
Kemiska identifierare
CAS 173282-69-4
Molekylformel C12H9NO2
Molekylvikt (g/mol) 199.209
MDL-nummer MFCD02681950
InChI-nyckel SOPOQXNWJNVZMI-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 2776500
IUPAC-namn 6-fenoxipyridin-3-karbaldehyd
LEDER C1=CC=C(C=C1)OC2=NC=C(C=C2)C=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 6-Phenoxynicotinaldehyde
CAS Min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 5 g
Synonym 6-phenoxynicotinaldehyde, 6-phenoxypyridine-3-carboxaldehyde, 2-phenoxypyridine-5-carboxaldehyde, 3-pyridinecarboxaldehyde,6-phenoxy, 5-formyl-2-phenoxypyridine, 6-phenoxy-3-pyridinecarboxaldehyde, 6-phenoxy-pyridine-3-carbaldehyde, 3-pyridinecarboxaldehyde, 6-phenoxy
Formel vikt 199.21
Procent renhet 97%