Läs mer
6-fenoxinikotinsyra, 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10722093
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
10722093 250 mg 250mg
10059221 1 g 1g
10457744 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10722093 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer CC19601CB
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Kemiska identifierare
CAS 51362-38-0
Molekylformel C12H9NO3
Molekylvikt (g/mol) 215.208
MDL-nummer MFCD02682068
InChI-nyckel GFEUNYLQJDQNAN-UHFFFAOYSA-N
Synonym 6-phenoxynicotinic acid, 3-pyridinecarboxylic acid, 6-phenoxy, 6-phenoxynicotinicacid, 6-phenoxy-nicotinic acid, 2-phenoxypyridine-5-carboxylic acid, 3-pyridinecarboxylicacid, 6-phenoxy, 6-phenyloxy-3-pyridinecarboxylic acid
PubChem CID 2776497
IUPAC-namn 6-fenoxipyridin-3-karboxylsyra
LEDER C1=CC=C(C=C1)OC2=NC=C(C=C2)C(=O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 6-Phenoxynicotinic acid
CAS Min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 250 mg
Formel vikt 215.21
Procent renhet 97%