Läs mer
6-Phenoxypyridin-3-amine, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 6-Phenoxypyridin-3-amine |
| Kvantitet | 1 g |
| InChI formel | InChI=1S/C11H10N2O/c12-9-6-7-11(13-8-9)14-10-4-2-1-3-5-10/h1-8H,12H2 |
| Formel vikt | 186.0793 |