Läs mer
6-Phenyl-1,3,5-triazine-2,4-diamine, TRC
Produktkod. 30410561
Change view
Kvantitet:
2.5 g
Produktkod. Kvantitet
30410561 2.5 g
1 options
Produktkod. 30410561 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCP3210732.5G
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 91-76-9
Molekylformel C9 H9 N5
Molekylvikt (g/mol) 187.2
Synonym s-Triazine, 2,4-diamino-6-phenyl- (6CI,8CI), 6-Phenyl-1,3,5-triazine-2,4-diamine, 2,4-Diamino-6-phenyl-1,3,5-triazine, 2,4-Diamino-6-phenyl-s-triazine, 2,6-Diamino-4-phenyl-1,3,5-triazine, 2-Phenyl-4,6-diamino-1,3,5-triazine, 2-Phenyl-4,6-diamino-s-triazine, 4,6-Diamino-2-phenyl-s-triazine, 6-Phenyl-2,4-diamino-1,3,5-triazine, Benzoguanamine, Benzoguanimine, Benzoquanamine, ENT 60118, NSC 3267, Nikaganamine
IUPAC-namn 6-phenyl-1,3,5-triazine-2,4-diamine
LEDER Nc1nc(N)nc(n1)c2ccccc2
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Benzoguanamine (6-Phenyl-1,3,5-triazine-2,4-diamine)
Kvantitet 2.5 g
InChI formel InChI=1S/C9H9N5/c10-8-12-7(13-9(11)14-8)6-4-2-1-3-5-6/h1-5H,(H4,10,11,12,13,14)
Formel vikt 187.0858