Läs mer
6-Phenyl-1-hexanol, 97%
Produktkod. 10720591 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 g
Förpackningsstorlek:
1g
Produktkod. Kvantitet unitSize
10720591 1 g 1g
1 options
Produktkod. 10720591 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 308470010
Request Bulk or Custom Format
CAS: 2430-16-2 | C12H18O | 178.28 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 6-Phenyl-1-hexanol
Namnnotering 97%
CAS 2430-16-2
CAS Min % 96.0
CAS Max % 100.0
Färg Colorless
Densitet 0.9500g/mL, 0.95
Kokpunkt 154°C to 155°C (11.0 mmHg)
Flampunkt >110°C
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 96% min. (GC)
Förpackning Glass bottle
Molekylformel C12H18O
Linjär formel C6H5(CH2)6OH
Brytningsindex 1.5100 to 1.512
MDL-nummer MFCD00014063
Kvantitet 1 g
Synonym 6-phenyl-1-hexanol, benzenehexanol, 6-phenylhexanol, 6-phenyl-n-hexanol, zlchem 717, acmc-20alxt, 6-phenyl hexanol-1, 6-phenyl-hexan-1-ol
InChI-nyckel FDXBUMXUJRZANT-UHFFFAOYSA-N
LEDER OCCCCCCC1=CC=CC=C1
IUPAC-namn 6-phenylhexan-1-ol
Molekylvikt (g/mol) 178.28
PubChem CID 520110
Formel vikt 178.28
Procent renhet 97%
Fysisk form Liquid