Läs mer
6-Phenyl-2-thiouracil, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 6-Phenyl-2-thiouracil |
| Kvantitet | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C10H8N2OS/c13-9-6-8(11-10(14)12-9)7-4-2-1-3-5-7/h1-6H,(H2,11,12,13,14) |
| Formel vikt | 204.0357 |