Läs mer
(6-Fenyl-3-pyridinyl)metanol, 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10755915
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
10755915 1 g 1g
10021604 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10755915 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer CC21109DA
Kemiska identifierare
CAS 4634-09-7
Molekylformel C12H11NO
Molekylvikt (g/mol) 185.23
MDL-nummer MFCD03086132
InChI-nyckel RXXIVABOKBNIEI-UHFFFAOYSA-N
Synonym 6-phenylpyridin-3-yl methanol, 6-phenyl-3-pyridinyl methanol, 3-pyridinemethanol, 6-phenyl, 6-phenyl-3-pyridylmethanol, 3-pyridinemethanol,6-phenyl, 6-phenyl-3-pyridyl-methanol, 2-phenyl-5-hydroxymethylpyridine, rxxivabokbniei-uhfffaoysa-n, 6-phenyl-3-pyridyl methan-1-ol
PubChem CID 22254216
Specifikationer
Kemiskt namn eller material (6-Phenyl-3-pyridinyl)methanol
CAS Min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analysprocentintervall 97%
Kvantitet 1 g
Formel vikt 185.23
Procent renhet 97%