Läs mer
6-Phenylhexylamine Hydrochloride, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 6-Phenylhexylamine, Hydrochloride |
| Kvantitet | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C12H19N.ClH/c13-11-7-2-1-4-8-12-9-5-3-6-10-12;/h3,5-6,9-10H,1-2,4,7-8,11,13H2;1H |
| Formel vikt | 213.1284 |