missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
6-Phenylhexylamine Hydrochloride, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 6-Phenylhexylamine, Hydrochloride |
| Kvantitet | 1 g |
| InChI formel | InChI=1S/C12H19N.ClH/c13-11-7-2-1-4-8-12-9-5-3-6-10-12;/h3,5-6,9-10H,1-2,4,7-8,11,13H2;1H |
| Formel vikt | 213.1284 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?