Läs mer
6-Fenylnikotinaldehyd, 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10306404
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10306404 250 mg Bärnstensfärgad glasflaska 250mg
10011174 1 g Bärnstensfärgad glasflaska 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10306404 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer CC21104CB
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 23-12-2026
Kemiska identifierare
CAS 63056-20-2
Molekylformel C12H9NO
Molekylvikt (g/mol) 183.21
MDL-nummer MFCD03086130
InChI-nyckel HWDMDOSKSDLXEH-UHFFFAOYSA-N
Synonym 6-phenylnicotinaldehyde, 6-phenylpyridine-3-carboxaldehyde, 2-phenyl-5-pyridinecarboxaldehyde, 6-phenyl-3-pyridinecarboxaldehyde, 3-pyridinecarboxaldehyde, 6-phenyl, 2-phenylpyridine-5-carbaldehyde, 6-phenyl-pyridine-3-carbaldehyde
PubChem CID 2764562
IUPAC-namn 6-fenylpyridin-3-karbaldehyd
LEDER C1=CC=C(C=C1)C2=NC=C(C=C2)C=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 6-Phenylnicotinaldehyde
CAS Min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 250 mg
Formel vikt 183.21
Procent renhet 97%