Läs mer
6-Fenylnikotinsyra, 95 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10712473
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10712473 250 mg Bärnstensfärgad glasflaska 250mg
10487222 1 g Bärnstensfärgad glasflaska 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10712473 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer CC21101CB
Kemiska identifierare
CAS 29051-44-3
Molekylformel C12H9NO2
Molekylvikt (g/mol) 199.209
MDL-nummer MFCD03086128
InChI-nyckel DLFLQXUYRFIFOK-UHFFFAOYSA-N
Synonym 6-phenylnicotinic acid, 3-pyridinecarboxylic acid, 6-phenyl, 6-phenyl-nicotinic acid, 2-phenyl pyridine-5-carboxylic acid, 6-phenyl nicotinic acid, acmc-1cmxf, 2-phenyl-5-carboxypyridine, 3-carboxy-6-phenylpyridine, 2-phenyl-5-pyridinecarboxylic acid, 6-phenyl-3-pyridinecarboxylic acid
PubChem CID 120118
IUPAC-namn 6-fenylpyridin-3-karboxylsyra
LEDER C1=CC=C(C=C1)C2=NC=C(C=C2)C(=O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 6-Phenylnicotinic acid
CAS Min % 94.5
CAS Max % 100.0
Analysprocentintervall 95%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 250 mg
Formel vikt 199.21
Procent renhet 95%