Läs mer
6-Fenylnikotinonitril, 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10547854
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10547854 250 mg 250mg
10295404 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10547854 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer CC21116CB
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 23-12-2026
Kemiska identifierare
CAS 39065-54-8
Molekylformel C12H8N2
Molekylvikt (g/mol) 180.21
MDL-nummer MFCD06637420
InChI-nyckel OSRYUVXCTNUGRM-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 12576518
IUPAC-namn 6-fenylpyridin-3-karbonitril
LEDER C1=CC=C(C=C1)C2=NC=C(C=C2)C#N
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 6-Phenylnicotinonitrile
CAS Min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 250 mg
Synonym 6-phenylnicotinonitrile, 5-cyano-2-phenylpyridine, 3-pyridinecarbonitrile,6-phenyl, 3-pyridinecarbonitrile, 6-phenyl, 6-phenylniocotinonitrile, 2-phenyl-5-cyanopyridine, 3-cyano-6-phenylpyridine, 6-phenyl-3-pyridinecarbonitrile
Formel vikt 180.21
Procent renhet 97%