Läs mer
6-fenylfenathridin-3,8-diamin, TRC
Produktkod. 30414545
Change view
Kvantitet:
1 g
Produktkod. Kvantitet
30414545 1 g
1 options
Produktkod. 30414545 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCP3358601G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 30-11-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 6-Phenylphenathridine-3,8-diamine
CAS 52009-64-0
Molekylformel C19 H15 N3
Kvantitet 1 g
InChI formel InChI=1S/C19H15N3/c20-13-6-8-15-16-9-7-14(21)11-18(16)22-19(17(15)10-13)12-4-2-1-3-5-12/h1-11H,20-21H2
LEDER Nc1ccc2c(c1)nc(c3ccccc3)c4cc(N)ccc24
IUPAC-namn 6-fenylfenantantridin-3,8-diamin
Molekylvikt (g/mol) 285.34
Formel vikt 285.1266