Läs mer
6-fenylfenathridin-3,8-diamin, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 6-Phenylphenathridine-3,8-diamine |
| CAS | 52009-64-0 |
| Molekylformel | C19 H15 N3 |
| Kvantitet | 500 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C19H15N3/c20-13-6-8-15-16-9-7-14(21)11-18(16)22-19(17(15)10-13)12-4-2-1-3-5-12/h1-11H,20-21H2 |
| LEDER | Nc1ccc2c(c1)nc(c3ccccc3)c4cc(N)ccc24 |
| IUPAC-namn | 6-fenylfenantantridin-3,8-diamin |
| Molekylvikt (g/mol) | 285.34 |
| Formel vikt | 285.1266 |