Läs mer
6-Fenylpyrid-3-ylamin, 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10644965
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10644965 250 mg Bärnstensfärgad glasflaska 250mg
10537854 1 g Bärnstensfärgad glasflaska 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10644965 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer CC21114CB
Kemiska identifierare
CAS 126370-67-0
Molekylformel C11H10N2
Molekylvikt (g/mol) 170.22
MDL-nummer MFCD04114197
InChI-nyckel FLIQYTXJLWGVBG-UHFFFAOYSA-N
Synonym 6-phenyl-3-pyridinamine, 5-amino-2-phenylpyridine, 6-phenylpyrid-3-ylamine, 3-amino-6-phenylpyridine, 3-pyridinamine,6-phenyl, 6-phenyl-pyridin-3-ylamine, 6-phenylpyridine-3-amine, 6-phenyl-3-pyridylamine, acmc-1c4ss, 5-amino-2-phenyl pyridine
PubChem CID 2762877
IUPAC-namn 6-fenylpyridin-3-amin
LEDER NC1=CN=C(C=C1)C1=CC=CC=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 6-Phenylpyrid-3-ylamine
CAS Min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 250 mg
Formel vikt 170.21
Procent renhet 97%