Läs mer
6-Phenylpyridine-2-carboxylic Acid, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 6-Phenylpyridine-2-carboxylic Acid |
| Kvantitet | 25 g |
| InChI formel | InChI=1S/C12H9NO2/c14-12(15)11-8-4-7-10(13-11)9-5-2-1-3-6-9/h1-8H,(H,14,15) |
| Formel vikt | 199.0633 |