Läs mer
6-Phosphoglucono-Delta-lactone, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 6-Phosphoglucono-delta-lactone |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Kvantitet | 10 mg |
| InChI formel | InChI=1S/2C6H11O9P.2H3N/c7-2(1-14-16(11,12)13)5-3(8)4(9)6(10)15-5;7-3-2(1-14-16(11,12)13)15-6(10)5(9)4(3)8;;/h2*2-5,7-9H,1H2,(H2,11,12,13);2*1H3/t2-,3-,4-,5-;2-,3-,4+,5-;;/m11../s1 |
| Procent renhet | >95% |