Läs mer
(6-Phthalimidohexyl)triphenylphosphonium bromide, 94%, Thermo Scientific™
Produktkod. 15437525
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
Produktkod. 15437525
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar B25034.03
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Detta Thermo Scientific varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 129789-59-9
Molekylformel C32H31BrNO2P
Molekylvikt (g/mol) 572.48
MDL-nummer MFCD04039776
InChI-nyckel SQTSHQQNNSLBJE-UHFFFAOYSA-M
Synonym 6-phthalimidohexyl triphenylphosphonium bromide, 6-1,3-dioxoisoindolin-2-yl hexyl triphenylphosphonium bromide, 6-1,3-dioxoisoindol-2-yl hexyl triphenylphosphanium bromide, acmc-1c0j2, 6-phthalimidohexyl-triphenylphosphoniumbromide, 6-1,3-dioxo-1,3-dihydro-2h-isoindol-2-yl hexyl triphenyl phosphanium bromide
PubChem CID 57347786
IUPAC-namn 6-(1,3-dioxoisoindol-2-yl)hexyl-triphenylphosphanium;bromide
LEDER [Br-].O=C1N(CCCCCC[P+](C2=CC=CC=C2)(C2=CC=CC=C2)C2=CC=CC=C2)C(=O)C2=CC=CC=C12
Specifikationer
Kemiskt namn eller material (6-Phthalimidohexyl)triphenylphosphonium bromide
Smältpunkt 74°C to 76°C
Kvantitet 1 g
Känslighet Hygroscopic
Formel vikt 572.49
Procent renhet 94%