Läs mer
6-(Piperidin-1-yl)pyrimidine-2,4-diamine (Desoxyminoxidil), Mikromol™
Beskrivning
6-(Piperidin-1-yl)pyrimidine-2,4-diamine (Desoxyminoxidil)
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 6-(Piperidin-1-yl)pyrimidine-2,4-diamine (Desoxyminoxidil) |
| CAS | 24867-26-3 |
| Analyt- eller komponentnamn | 6-(Piperidin-1-yl)pyrimidine-2,4-diamine (Desoxyminoxidil) |
| Frakt skick | Room Temperature |
| Molekylformel | C9 H15 N5 |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 17025 |
| Synonym | Minoxidil Imp. E (EP), Minoxidil USP Related Compound E, Minoxidil USP RC E, 6-(Piperidin-1-yl)pyrimidine-2,4-diamine, Desoxyminoxidil, Minoxidil Related Compound E, Minoxidil Impurity E |
| InChI formel | InChI=1S/C9H15N5/c10-7-6-8(13-9(11)12-7)14-4-2-1-3-5-14/h6H,1-5H2,(H4,10,11,12,13) |
| LEDER | Nc1cc(nc(N)n1)N2CCCCC2 |
| IUPAC-namn | 6-piperidin-1-ylpyrimidine-2,4-diamine |
| Visa mer |