Läs mer
6-piperidin-1-ylnikotinaldehyd, Thermo Scientific™
Produktkod. 10159212
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10159212 1 g 1g
10002454 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10159212 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer MO07199DA
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 11-01-2027
Kemiska identifierare
CAS 241816-11-5
Molekylformel C11H14N2O
Molekylvikt (g/mol) 190.246
InChI-nyckel RKIMIISNVCLRLA-UHFFFAOYSA-N
Synonym 6-piperidin-1-ylnicotinaldehyde, 6-piperidin-1-yl nicotinaldehyde, 6-piperidin-1-yl pyridine-3-carbaldehyde, 6-piperidinonicotinaldehyde, 6-1-piperidinyl nicotinaldehyde, 6-1-piperidinyl pyridine-3-carboxaldehyde, 6-piperidylpyridine-3-carbaldehyde, acmc-20alxp, 3-pyridinecarboxaldehyde,6-1-piperidinyl, 3,4,5,6-tetrahydro-2h-1,2' bipyridinyl-5'-carbaldehyde
PubChem CID 2763980
IUPAC-namn 6-piperidin-1-ylpyridin-3-karbaldehyd
LEDER C1CCN(CC1)C2=NC=C(C=C2)C=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 6-Piperidin-1-ylnicotinaldehyde
Analysprocentintervall 97%
Kvantitet 1 g
Formel vikt 190.24
Procent renhet 97%