Läs mer
6-piperidinonicotinsyra, 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10641435
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
10641435 250 mg 250mg
10112882 1 g 1g
10653085 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10641435 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer MO07044CB
Kemiska identifierare
CAS 120800-50-2
Molekylformel C11H14N2O2
Molekylvikt (g/mol) 206.25
MDL-nummer MFCD03791231
InChI-nyckel QLPWWMSKVYYSEY-UHFFFAOYSA-N
Synonym 6-piperidin-1-yl nicotinic acid, 6-piperidinonicotinic acid, 6-piperidin-1-yl pyridine-3-carboxylic acid, 6-piperidin-1-ylnicotinic acid, 6-1-piperidinyl pyridine-3-carboxylic acid, acmc-20alxo, 6-piperidin-1-yl nicotinicacid, 6-piperidylpyridine-3-carboxylic acid, 3-pyridinecarboxylicacid, 6-1-piperidinyl
PubChem CID 2794761
LEDER OC(=O)C1=CN=C(C=C1)N1CCCCC1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 6-Piperidinonicotinic acid
CAS Min % 97.0
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 250 mg
IUPAC-namn 6-piperidin-1-ylpyridin-3-karboxylsyra
Formel vikt 206.24
Procent renhet 97%