Läs mer
(6-Piperidinopyrid-2-yl)metanol, 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10245274
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10245274 250 mg Bärnstensfärgad glasflaska 250mg
10680454 1 g Bärnstensfärgad glasflaska 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10245274 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer CC38109CB
Kemiska identifierare
CAS 869901-07-5
Molekylformel C11H16N2O
Molekylvikt (g/mol) 192.262
MDL-nummer MFCD08690242
InChI-nyckel WLHPFWHASVOLSO-UHFFFAOYSA-N
Synonym 6-piperidinopyrid-2-yl methanol, 6-piperidin-1-yl pyridin-2-yl methanol, 6-piperidyl-2-pyridyl methan-1-ol, 2-pyridinemethanol,6-1-piperidinyl, 6-piperidin-1-ylpyridin-2-yl methanol, 2-hydroxymethyl-6-piperidin-1-ylpyridine
PubChem CID 18525733
IUPAC-namn (6-piperidin-1-ylpyridin-2-yl)metanol
LEDER C1CCN(CC1)C2=CC=CC(=N2)CO
Specifikationer
Kemiskt namn eller material (6-Piperidinopyrid-2-yl)methanol
CAS Min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 250 mg
Formel vikt 192.26
Procent renhet 97%