Läs mer
(6-Piperidinopyrid-2-yl)metylamin, 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10398313
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10398313 250 mg 250mg
10149162 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10398313 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer CC38113CB
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 02-10-2026
Kemiska identifierare
CAS 868755-51-5
Molekylformel C11H17N3
Molekylvikt (g/mol) 191.28
MDL-nummer MFCD08690243
InChI-nyckel AMSLKMQNMJEDRH-UHFFFAOYSA-N
Synonym 6-piperidinopyrid-2-yl methylamine, 6-piperidin-1-yl pyridin-2-yl methanamine, 1-6-piperidin-1-yl pyridin-2-yl methanamine, 6-piperidyl-2-pyridyl methylamine, 2-pyridinemethanamine,6-1-piperidinyl, 6-piperidin-1-yl pyridin-2-yl methylamine, 1-6-piperidin-1-yl pyridin-2-yl methylamine
PubChem CID 18525734
IUPAC-namn (6-piperidin-1-ylpyridin-2-yl)metanamin
LEDER NCC1=NC(=CC=C1)N1CCCCC1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material (6-Piperidinopyrid-2-yl)methylamine
CAS Min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 250 mg
Formel vikt 191.28
Procent renhet 97%