Läs mer
6-Piperidinopyridin-2-karboxylsyra,≥ 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10662675
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10662675 250 mg Bärnstensfärgad glasflaska 250mg
10119682 1 g Bärnstensfärgad glasflaska 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10662675 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer CC38101CB
Kemiska identifierare
CAS 868755-50-4
Molekylformel C11H14N2O2
Molekylvikt (g/mol) 206.25
MDL-nummer MFCD08435860
InChI-nyckel ZBNWTBPSTOBOGV-UHFFFAOYSA-N
Synonym 6-piperidinopyridine-2-carboxylic acid, 6-piperidin-1-yl picolinic acid, 6-piperidin-1-yl pyridine-2-carboxylic acid, 1-6-carboxypyridin-2-yl piperidine, 6-piperidylpyridine-2-carboxylic acid, 2-carboxy-6-piperidin-1-yl pyridine, 2-pyridinecarboxylicacid, 6-1-piperidinyl
PubChem CID 18524421
LEDER OC(=O)C1=NC(=CC=C1)N1CCCCC1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 6-Piperidinopyridine-2-carboxylic acid
CAS Min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 250 mg
IUPAC-namn 6-piperidin-1-ylpyridin-2-karboxylsyra
Formel vikt 206.24
Procent renhet 97%