Läs mer
Thermo Scientific™ 6-plats med fast vinkel Highconic™ Rotor adaptrar
Produktkod. 10107881 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Typ av rör:
16 ml rör
Konisk
Konisk falk
Mikrorör
Förpackningsstorlek:
Varje
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Typ av rör unitSize
10107881 Mikrorör Varje
10676373 Konisk Varje
10085060 16 ml rör Varje
10318612 Konisk falk Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 10107881 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer 76002905
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Kräver
50mL konisk adapter 75-007-556 kräver gummikuddar (levereras med hinkar). Ta bort kuddar när du använder adaptrar i andra storlekar.
Använd dessa rotoradaptrar för att ansluta med runda eller koniska botten centrifugrör och mikrorör rör upp till 50mL.
Använd dessa 6-Place Fixed-Angle Highconic™ Rotoradaptrar för anslutning till centrifugrör upp till 50mL. Adaptrarna rymmer runda eller koniska bottenrör och mikrorör och fungerar med HiGhConic™ rotorer med fast vinkel.
Adaptrarna rymmer rör med rund eller konisk botten och mikrorör.
Beställningsinfo
Adaptrar säljs individuellt; beställ rätt kvantitet för att utrusta rotorn.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Typ av rör Mikrorör
För användning med (utrustning) HiGhConic™ fast vinkelrotor
Rörstorlek 1.5 mL