Läs mer
Thermo Scientific™ 6-plats med fast vinkel Highconic™ Rotor adaptrar
Handla allt Thermo Scientific ProdukterBeskrivning
Kräver
50mL konisk adapter 75-007-556 kräver gummikuddar (levereras med hinkar). Ta bort kuddar när du använder adaptrar i andra storlekar.
Använd dessa 6-Place Fixed-Angle Highconic™ Rotoradaptrar för anslutning till centrifugrör upp till 50mL. Adaptrarna rymmer runda eller koniska bottenrör och mikrorör och fungerar med HiGhConic™ rotorer med fast vinkel.
- Adaptrarna rymmer rör med rund eller konisk botten och mikrorör.
- Rotoradaptrar fungerar med HiGhConic™ rotorer med fast vinkel
- Passar rörstorlekar upp till 50mL
Beställningsinfo
Adaptrar säljs individuellt; beställ rätt kvantitet för att utrusta rotorn.
Specifikationer
Specifikationer
| Typ | Rotoradapter |
| Typ av rör | Konisk falk |
| Kapacitet | 50 mL |
| För användning med (utrustning) | HiGhConic™ fast vinkelrotor |
| Rörstorlek | 50 ml Falcon |