Läs mer
Labconco 6-siters mikroplatta rotor - CentriVap Pro
Produktkod. 30533408 Handla allt Labconco Corporation Produkter
Change view
Material (Beläggning):
PTFE
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Material (Beläggning)
30533408 -
30533433 PTFE
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 30533408 Leverantör Labconco Leverantörsnummer 7555900
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    24855.00 SEK
    22873.94 SEK / Paket med 1
    Save 1981.06 SEK
    7% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 05-01-2027
Rotorer för användning med Labconco™ CentriVap™ Pro Vacuum Concentrators. Rostfritt stål och PTFE-belagda alternativ finns tillgängliga.
  • Kompatibel med CentriVap Pro Vacuum Concentrators
  • Material i rostfritt stål
  • Valfri PTFE-beläggning
Specifikationer
Material Rostfritt stål
Typ Rotor
Rotorsystem CentriVap Fördel
Mått (L x B x H) 28,45 x 27,69 x 8,13 cm (11,2 x 10,9 x 3,2 tum)