Läs mer
SCHOTT AG Lighting and Imaging™ 6-punkts ringljus
Produktkod. 15773032 Handla allt Schott Produkter
Change view
För användning med (utrustning):
Kallljuskälla KL300LED
Förpackningsstorlek:
1 enhet
Produktkod. För användning med (utrustning) Förpackningsstorlek
15773032 Kallljuskälla KL300LED 1 enhet
1 options
Produktkod. 15773032 Leverantör SCHOTT AG Lighting and Imaging™ Leverantörsnummer 172601
Beräknad leverans: 02-11-2026
6-punkts ringljuset ger optimal belysning för kontrast samtidigt som skuggor minskar. Monteras direkt på objektivet med hjälp av tumskruv. För användning med kall ljuskälla KL300LED.
  • 6-punkts ringljus med miljövänlig Puravis fiberoptik.
  • Fiberbunt skyddad med flexibel metall PVC-mantel.
  • Hus av robust, svartanodiserad aluminium.
  • Kostnadseffektivt i jämförelse med ringformade ringljus.
  • Belysning med minskade skuggor, men fortfarande tillräckligt med skuggor för förbättrade kontraster.
Specifikationer
Typ Fiberoptisk ringljus
Diameter (engelska) 3,7 tum
Diameter (metrisk) 94 mm
Diameter (metrisk) Inre 66 mm
För användning med (applikation) Stereomikroskopi belysning
För användning med (utrustning) Kallljuskälla KL300LED
Höjd (engelska) 0,9 tum.
Höjd (metrisk) 23 mm
Längd (engelska) 39,4 tum
Längd (metrisk) 1000 mm
Material Miljövänlig Puravis Optiska fibrer av glas