missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
6-Prenyl-rac-naringenin, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 6-Prenyl-rac-naringenin |
| Kvantitet | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C20H20O5/c1-11(2)3-8-14-15(22)9-18-19(20(14)24)16(23)10-17(25-18)12-4-6-13(21)7-5-12/h3-7,9,17,21-22,24H,8,10H2,1-2H3 |
| Formel vikt | 340.1311 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?