missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
6-Propylamino-7-deazapurine, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 6-Propylamino-7-deazapurine |
| CAS | 60972-21-6 |
| Molekylformel | C9 H12 N4 |
| Kvantitet | 2 g |
| InChI formel | InChI=1S/C9H12N4/c1-2-4-10-8-7-3-5-11-9(7)13-6-12-8/h3,5-6H,2,4H2,1H3,(H2,10,11,12,13) |
| LEDER | CCCNc1[nH]cnc2nccc12 |
| IUPAC-namn | N-propyl-3H-pyrrolo[2,3-d]pyrimidin-4-amine |
| Molekylvikt (g/mol) | 176.22 |
| Formel vikt | 176.1062 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?