Läs mer
6-Propyluracil, Mikromol™
Beskrivning
6-Propyluracil
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 6-Propyluracil |
| CAS | 13345-08-9 |
| Analyt- eller komponentnamn | 6-Propyluracil |
| Frakt skick | Room Temperature |
| Molekylformel | C7 H10 N2 O2 |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 9001 |
| Synonym | Uracil, 6-propyl- (6CI,7CI,8CI), 6-Propyl-2,4(1H,3H)-pyrimidinedione, 6-Propyl-2-uracil, 6-Propylpyrimidine-2,4(1H,3H)-dione, 6-Propyluracil, 6-n-Propyluracil, NSC 58559 |
| InChI formel | InChI=1S/C7H10N2O2/c1-2-3-5-4-6(10)9-7(11)8-5/h4H,2-3H2,1H3,(H2,8,9,10,11) |
| LEDER | CCCC1=CC(=O)NC(=O)N1 |
| IUPAC-namn | 6-propyl-1H-pyrimidine-2,4-dione |
| Visa mer |