Läs mer
(6-Pyrrolidin-1-ylpyrid-2-yl)metanol, 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10587084
Change view
Kvantitet:
250 mg
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska
Förpackningsstorlek:
250mg
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10587084 250 mg Bärnstensfärgad glasflaska 250mg
1 options
Produktkod. 10587084 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer CC38009CB
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 20-01-2027
Kemiska identifierare
CAS 868755-48-0
Molekylformel C10H14N2O
Molekylvikt (g/mol) 178.235
MDL-nummer MFCD09702357
InChI-nyckel INCLVFBQYYTJLC-UHFFFAOYSA-N
Synonym 6-pyrrolidin-1-ylpyrid-2-yl methanol, 6-pyrrolidin-1-yl pyridin-2-yl methanol, 2-pyridinemethanol,6-1-pyrrolidinyl, 6-pyrrolidin-1-ylpyridin-2-yl methanol, 6-pyrrolidinyl-2-pyridyl methan-1-ol, 1-2-hydroxymethyl pyridin-2-yl pyrrolidine, 2-hydroxymethyl-6-pyrrolidin-1-yl pyridine
PubChem CID 24229483
IUPAC-namn (6-pyrrolidin-1-ylpyridin-2-yl)metanol
LEDER C1CCN(C1)C2=CC=CC(=N2)CO
Specifikationer
Kemiskt namn eller material (6-Pyrrolidin-1-ylpyrid-2-yl)methanol
CAS Min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 250 mg
Formel vikt 178.23
Procent renhet 97%