Läs mer
6-Pyrrolidin-1-ylpyridin-2-karbaldehyd, 97 %, Thermo Scientific™
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 6-Pyrrolidin-1-ylpyridine-2-carbaldehyde |
| Analysprocentintervall | 97% |
| Förpackning | Bärnstensfärgad glasflaska |
| Kvantitet | 1 g |
| Synonym | 6-pyrrolidin-1-yl picolinaldehyde, 6-pyrrolidin-1-yl pyridine-2-carbaldehyde, 6-pyrrolidin-1-yl-picolinaldehyde, 6-pyrrolidinylpyridine-2-carbaldehyde, 6-1-pyrrolidinyl-2-pyridinecarboxaldehyde, 2-pyridinecarboxaldehyde,6-1-pyrrolidinyl, 2-pyridinecarboxaldehyde, 6-1-pyrrolidinyl |
| Formel vikt | 176.22 |
| Procent renhet | 97% |