Läs mer
6-Pyrrolidin-1-ylpyridin-2-karbaldehyd, 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10685155
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
10 g
Förpackningsstorlek:
10g
1g
250mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
10685155 250 mg 250mg
10119302 1 g 1g
10245314 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10685155 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer CC38004CB
Request Bulk or Custom Format
Chemical Identifiers
CAS 230618-24-3
Molekylformel C10H12N2O
Molekylvikt (g/mol) 176.22
MDL-nummer MFCD08435859
InChI-nyckel SZOZYXCTOMKVTL-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 10821162
IUPAC-namn 6-pyrrolidin-1-ylpyridin-2-karbaldehyd
LEDER O=CC1=NC(=CC=C1)N1CCCC1
Specifications
Kemiskt namn eller material 6-Pyrrolidin-1-ylpyridine-2-carbaldehyde
Analysprocentintervall 97%
Kvantitet 250 mg
Synonym 6-pyrrolidin-1-yl picolinaldehyde, 6-pyrrolidin-1-yl pyridine-2-carbaldehyde, 6-pyrrolidin-1-yl-picolinaldehyde, 6-pyrrolidinylpyridine-2-carbaldehyde, 6-1-pyrrolidinyl-2-pyridinecarboxaldehyde, 2-pyridinecarboxaldehyde,6-1-pyrrolidinyl, 2-pyridinecarboxaldehyde, 6-1-pyrrolidinyl
Formel vikt 176.22
Procent renhet 97%