Läs mer
6-Pyrrolidin-1-ylpyridin-2-karbonitril, 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. p-3522560
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
5g
Produktkod. 10235654
Brand: Thermo Scientific Maybridge CC38016DA
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Kemiska identifierare
CAS 160017-13-0
Molekylformel C10H11N3
Molekylvikt (g/mol) 173.22
MDL-nummer MFCD09064948
InChI-nyckel KUVMTKFDWSRABZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 6-pyrrolidin-1-yl pyridine-2-carbonitrile, 2-pyridinecarbonitrile,6-1-pyrrolidinyl, 6-pyrrolidin-1-yl picolinonitrile, 6-pyrrolidinylpyridine-2-carbonitrile, 6-1-pyrrolidinyl-2-pyridinecarbonitrile
PubChem CID 10329785
LEDER N#CC1=NC(=CC=C1)N1CCCC1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 6-Pyrrolidin-1-ylpyridine-2-carbonitrile
CAS Min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 1 g
IUPAC-namn 6-pyrrolidin-1-ylpyridin-2-karbonitril
Formel vikt 173.22
Procent renhet 97%