Läs mer
6-Pyrrolidin-1-ylpyridin-2-karbonitril, 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10575744
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10575744 5 g Bärnstensfärgad glasflaska 5g
10235654 1 g Bärnstensfärgad glasflaska 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10575744 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer CC38016DE
Kemiska identifierare
CAS 160017-13-0
Molekylformel C10H11N3
Molekylvikt (g/mol) 173.22
MDL-nummer MFCD09064948
InChI-nyckel KUVMTKFDWSRABZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 6-pyrrolidin-1-yl pyridine-2-carbonitrile, 2-pyridinecarbonitrile,6-1-pyrrolidinyl, 6-pyrrolidin-1-yl picolinonitrile, 6-pyrrolidinylpyridine-2-carbonitrile, 6-1-pyrrolidinyl-2-pyridinecarbonitrile
PubChem CID 10329785
LEDER N#CC1=NC(=CC=C1)N1CCCC1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 6-Pyrrolidin-1-ylpyridine-2-carbonitrile
CAS Min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 5 g
IUPAC-namn 6-(pyrrolidin-1-yl)pyridin-2-karbonitril
Formel vikt 173.22
Procent renhet 97%