Läs mer
6-Pyrrolidin-1-ylpyridin-2-karboxylsyra, 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10245504
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10245504 250 mg Bärnstensfärgad glasflaska 250mg
10675155 1 g Bärnstensfärgad glasflaska 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10245504 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer CC38001CB
Kemiska identifierare
CAS 450368-20-4
Molekylformel C10H12N2O2
Molekylvikt (g/mol) 192.22
MDL-nummer MFCD09064946
InChI-nyckel HXPHLYQBFPDHNK-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 23509740
LEDER OC(=O)C1=NC(=CC=C1)N1CCCC1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 6-Pyrrolidin-1-ylpyridine-2-carboxylic acid
CAS Min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 250 mg
Synonym 6-1-pyrrolidyl pyridine-2-carboxylic acid, 6-pyrrolidin-1-yl picolinic acid, 6-pyrrolidin-1-yl pyridine-2-carboxylic acid, 2-pyridinecarboxylicacid, 6-1-pyrrolidinyl, 6-pyrrolidinylpyridine-2-carboxylic acid, 6-1-pyrrolidyl pyridine-2-carboxylicacid, 2-pyridinecarboxylicacid,6-1-pyrrolidinyl, 6-1-pyrrolidinyl-2-pyridinecarboxylic acid
IUPAC-namn 6-(pyrrolidin-1-yl)pyridin-2-karboxylsyra
Formel vikt 192.22
Procent renhet 97%