missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
6 Pyruvic Acid Sodium Salt-13C2, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Pyruvic Acid Sodium Salt-13C2 |
| CAS | 89196-78-1 |
| Molekylformel | 13C2 C H3 O3 . Na |
| Kvantitet | 100 mg |
| Synonym | 2-Oxopropanoic Acid Sodium Salt, Sodium Pyruvate, α-Ketopropionate Sodium- |
| InChI formel | InChI=1S/C3H4O3.Na/c1-2(4)3(5)6;/h1H3,(H,5,6);/q;+1/p-1/i1+1,2+1; |
| LEDER | [Na+].[13CH3][13C](=O)C(=O)[O-] |
| IUPAC-namn | sodium;2-oxo(2,3-^{13}C_{2})propanoate |
| Molekylvikt (g/mol) | 112.03 |
| Formel vikt | 112.0047 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?