Läs mer
6-kinolinkarbaldehyd, 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10055712
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
5 g
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10055712 250 mg Bärnstensfärgad glasflaska 250mg
10164262 1 g Bärnstensfärgad glasflaska 1g
10021384 5 g Bärnstensfärgad glasflaska 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10055712 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer CC04504CB
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Kemiska identifierare
CAS 4113-04-6
Molekylformel C10H7NO
Molekylvikt (g/mol) 157.17
InChI-nyckel VUAOIXANWIFYCU-UHFFFAOYSA-N
Synonym quinoline-6-carbaldehyde, 6-quinolinecarboxaldehyde, 6-quinolinecarbaldehyde, quinoline-6-carboxaldehyde, 6-formylquinoline, 6-quinolinemethanal, pubchem10181, quinolin-6-carbaldehyde, acmc-2097el
PubChem CID 765653
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 6-Quinolinecarbaldehyde
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 250 mg
Formel vikt 157.17
Procent renhet 97%