Läs mer
6-kinolinkarbaldehyd, 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10164262
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
5 g
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10164262 1 g Bärnstensfärgad glasflaska 1g
10055712 250 mg Bärnstensfärgad glasflaska 250mg
10021384 5 g Bärnstensfärgad glasflaska 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10164262 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer CC04504DA
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 01-12-2026
Kemiska identifierare
CAS 4113-04-6
Molekylformel C10H7NO
Molekylvikt (g/mol) 157.17
InChI-nyckel VUAOIXANWIFYCU-UHFFFAOYSA-N
Synonym quinoline-6-carbaldehyde, 6-quinolinecarboxaldehyde, 6-quinolinecarbaldehyde, quinoline-6-carboxaldehyde, 6-formylquinoline, 6-quinolinemethanal, pubchem10181, quinolin-6-carbaldehyde, acmc-2097el
PubChem CID 765653
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 6-Quinolinecarbaldehyde
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 1 g
Formel vikt 157.17
Procent renhet 97%