Läs mer
6-Quinolinol, TRC
Produktkod. 30410710
Change view
Kvantitet:
100 g
Produktkod. Kvantitet
30410710 100 g
1 options
Produktkod. 30410710 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCQ740000100G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 09-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 6-Quinolinol
CAS 580-16-5
Molekylformel C9H7NO
Kvantitet 100 g
Synonym 1H-1,6-Epoxyquinoline, 6-Hydroxyquinoline, NSC 26343
InChI formel InChI=1S/C9H7NO/c11-8-3-4-9-7(6-8)2-1-5-10-9/h1-6,11H
LEDER Oc1ccc2ncccc2c1
IUPAC-namn Kinolin-6-OL
Molekylvikt (g/mol) 145.16
Formel vikt 145.0528