Läs mer
6-kinolinylmetanol, 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10463403
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10463403 250 mg Bärnstensfärgad glasflaska 250mg
10357192 1 g Bärnstensfärgad glasflaska 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10463403 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer CC04509CB
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 11-01-2027
Kemiska identifierare
CAS 100516-88-9
Molekylformel C10H9NO
Molekylvikt (g/mol) 159.188
MDL-nummer MFCD03789621
InChI-nyckel YQEJIIUSNDZIGO-UHFFFAOYSA-N
Synonym 6-quinolinylmethanol, 6-quinolinemethanol, 6-hydroxymethylquinoline, quinolin-6-yl methanol, 6-quinolylmethanol, pubchem12427, quinolin-6-yl-methanol, 6-hydroxymethyl quinoline, 6-hydroxymethyl-quinoline
PubChem CID 1514385
IUPAC-namn kinolin-6-ylmetanol
LEDER C1=CC2=C(C=CC(=C2)CO)N=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 6-Quinolinylmethanol
CAS Min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 250 mg
Formel vikt 159.19
Procent renhet 97%