Läs mer
6-kinoxalinamin, 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10354322
Change view
Kvantitet:
1 g
10 g
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska
Förpackningsstorlek:
10g
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10354322 1 g Bärnstensfärgad glasflaska 1g
10366464 10 g Bärnstensfärgad glasflaska 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10354322 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer CC11714DA
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Kemiska identifierare
CAS 6298-37-9
Molekylformel C8H7N3
Molekylvikt (g/mol) 145.17
MDL-nummer MFCD00462821
InChI-nyckel MSGRFBKVMUKEGZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 6-aminoquinoxaline, 6-quinoxalinamine, 6-quinoxalinylamine, quinoxalin-6-ylamine, quinoxaline-6-ylamine, 6-chinoxalinamin, 6-amino-quinoxaline, pubchem15453, quinoxalin, 6-amino
PubChem CID 237859
IUPAC-namn kinoxalin-6-amin
LEDER NC1=CC=C2N=CC=NC2=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 6-Quinoxalinamine
CAS Min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 1 g
Formel vikt 145.16
Procent renhet 97%