Läs mer
6-kinoxalinamin, 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10366464
Change view
Kvantitet:
1 g
10 g
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska
Förpackningsstorlek:
10g
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10366464 10 g Bärnstensfärgad glasflaska 10g
10354322 1 g Bärnstensfärgad glasflaska 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10366464 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer CC11714EA
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 23-12-2026
Kemiska identifierare
CAS 6298-37-9
Molekylformel C8H7N3
Molekylvikt (g/mol) 145.17
MDL-nummer MFCD00462821
InChI-nyckel MSGRFBKVMUKEGZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 6-aminoquinoxaline, 6-quinoxalinamine, 6-quinoxalinylamine, quinoxalin-6-ylamine, quinoxaline-6-ylamine, 6-chinoxalinamin, 6-amino-quinoxaline, pubchem15453, quinoxalin, 6-amino
PubChem CID 237859
IUPAC-namn kinoxalin-6-amin
LEDER NC1=CC=C2N=CC=NC2=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 6-Quinoxalinamine
CAS Min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 10 g
Formel vikt 145.16
Procent renhet 97%