Läs mer
6-Quinoxalinamine, TRC
Produktkod. 17962815
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
17962815 1 g
17920345 5 g
17914775 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 17962815 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCQ7500101G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 03-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 6298-37-9
Molekylformel C8 H7 N3
Molekylvikt (g/mol) 145.16
Synonym 6-Quinoxalinamine, Quinoxaline, 6-amino- (6CI,7CI,8CI), (Quinoxalin-6-yl)amine, 6-Aminoquinoxaline, 6-Quinoxalylamine, NSC 41810
IUPAC-namn Quinoxalin-6-amin
LEDER Nc1ccc2nccnc2c1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Quinoxalin-6-amine
Kvantitet 1 g
InChI formel InChI=1S/C8H7N3/c9-6-1-2-7-8(5-6)11-4-3-10-7/h1-5H,9H2
Formel vikt 145.064