Läs mer
6-kinoxalinkarboxylsyra, 95 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10130732
Change view
Kvantitet:
1 g
10 g
50 g
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska
Förpackningsstorlek:
10g
1g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10130732 1 g Bärnstensfärgad glasflaska 1g
10744383 10 g Bärnstensfärgad glasflaska 10g
10707095 50 g Bärnstensfärgad glasflaska 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10130732 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer CC11701DA
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Kemiska identifierare
CAS 6925-00-4
Molekylformel C9H6N2O2
Molekylvikt (g/mol) 174.159
InChI-nyckel JGQDBVXRYDEWGM-UHFFFAOYSA-N
Synonym 6-quinoxalinecarboxylic acid, chinoxalin-6-carbonsaeure, quinoxaline-6-carboxylicacid, pubchem15419, quinoxaline-6-carboxylic acid
PubChem CID 674813
IUPAC-namn kinoxalin-6-karboxylsyra
LEDER C1=CC2=NC=CN=C2C=C1C(=O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 6-Quinoxalinecarboxylic acid
Analysprocentintervall 95%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 1 g
Formel vikt 174.16
Procent renhet 95%