Läs mer
6-kinoxalinkarboxylsyra, 95 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10744383
Change view
Kvantitet:
1 g
10 g
50 g
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska
Förpackningsstorlek:
10g
1g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10744383 10 g Bärnstensfärgad glasflaska 10g
10130732 1 g Bärnstensfärgad glasflaska 1g
10707095 50 g Bärnstensfärgad glasflaska 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10744383 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer CC11701EA
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 29-01-2027
Kemiska identifierare
CAS 6925-00-4
Molekylformel C9H6N2O2
Molekylvikt (g/mol) 174.159
InChI-nyckel JGQDBVXRYDEWGM-UHFFFAOYSA-N
Synonym 6-quinoxalinecarboxylic acid, chinoxalin-6-carbonsaeure, quinoxaline-6-carboxylicacid, pubchem15419, quinoxaline-6-carboxylic acid
PubChem CID 674813
IUPAC-namn kinoxalin-6-karboxylsyra
LEDER C1=CC2=NC=CN=C2C=C1C(=O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 6-Quinoxalinecarboxylic acid
Analysprocentintervall 95%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 10 g
Formel vikt 174.16
Procent renhet 95%